Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8a Rat Monoclonal Antibody (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)) [clone: 53-6.72]

Fournisseur: Abnova
MAB15302
ABNOMAB15302EA 402 EUR InStock
ABNOMAB15302
Anti-CD8a Rat Monoclonal Antibody (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)) [clone: 53-6.72]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against mouse Cd8a.

Type: Primary
Antigen: CD8a
Clonality: Monoclonal
Clone: 53-6.72
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité