Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL7r Rat Monoclonal Antibody (CF-Blue™) [clone: A7R34]

Fournisseur: Abnova
MAB15320
ABNOMAB15320EA 402 EUR InStock
ABNOMAB15320
Anti-IL7r Rat Monoclonal Antibody (CF-Blue™) [clone: A7R34]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against mouse Il7r.

Type: Primary
Antigen: IL7r
Clonality: Monoclonal
Clone: A7R34
Conjugation: CF-Blue™
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité