Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: VMT-24]
Fournisseur: Abnova
MAB1534
ABNOMAB1534EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1534
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: VMT-24]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native VIM.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 1.5-2.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: VIM
Clonality: Monoclonal
Clone: VMT-24
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité