Anti-SELE Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: TEA2/1]
Fournisseur: Abnova
MAB15349
ABNOMAB15349EA 643 EUR InStock
ABNOMAB15349
Anti-SELE Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: TEA2/1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant SELE.
Type: Primary
Antigen: SELE
Clonality: Monoclonal
Clone: TEA2/1
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité