Anti-CD45.2 Mouse Monoclonal Antibody (APC) [clone: 104]
Fournisseur: Abnova
MAB15442
ABNOMAB15442EA 399 EUR InStock
ABNOMAB15442
Anti-CD45.2 Mouse Monoclonal Antibody (APC) [clone: 104]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native mouse Cd45.2.
Type: Primary
Antigen: CD45.2
Clonality: Monoclonal
Clone: 104
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité