Anti-H2-D1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: 34-2-12]
Fournisseur: Abnova
MAB15447
ABNOMAB15447EA 399 EUR InStock
ABNOMAB15447
Anti-H2-D1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: 34-2-12]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native mouse H2-D1.
Type: Primary
Antigen: H2-D1
Clonality: Monoclonal
Clone: 34-2-12
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité