Anti-Thy1.2 Rat Monoclonal Antibody (PerCP-Cyanine5.5) [clone: 30-H12]
Fournisseur: Abnova
MAB15492
ABNOMAB15492EA 399 EUR InStock
ABNOMAB15492
Anti-Thy1.2 Rat Monoclonal Antibody (PerCP-Cyanine5.5) [clone: 30-H12]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against native mouse Thy1.2.
Type: Primary
Antigen: Thy1.2
Clonality: Monoclonal
Clone: 30-H12
Conjugation: PerCP-Cyanine5.5
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité