Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEL Monoclonal Antibody [clone: KNH-30]

Fournisseur: Abnova
MAB1737
ABNOMAB1737EA 912 EUR InStock
ABNOMAB1737
Anti-CEL Monoclonal Antibody [clone: KNH-30]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against CEL.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 5-10 ?g/ml; ELISA: 0.1-1.0 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: CEL
Clonality: Monoclonal
Clone: KNH-30
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité