Anti-ACOT11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: J4B2]
Fournisseur: Abnova
MAB1770
ABNOMAB1770EA 402 EUR InStock
ABNOMAB1770
Anti-ACOT11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: J4B2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant ACOT11.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:2000; Immunohistochemistry: 1:100-1:200
Type: Primary
Antigen: ACOT11
Clonality: Monoclonal
Clone: J4B2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité