Anti-HMGB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: J2E1]
Fournisseur: Abnova
MAB1771
ABNOMAB1771EA 402 EUR InStock
ABNOMAB1771
Anti-HMGB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: J2E1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant HMGB1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:2000; Immunohistochemistry: 1:100-1:300
Type: Primary
Antigen: HMGB1
Clonality: Monoclonal
Clone: J2E1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité