Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-T Monoclonal Antibody [clone: 18F6]

Fournisseur: Abnova
MAB2001
ABNOMAB2001EA 904 EUR InStock
ABNOMAB2001
Anti-T Monoclonal Antibody [clone: 18F6]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Phosphothreonine.

Recommended Dilutions: Competitive ELISA: 1:2000-1:10000; Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: T
Clonality: Monoclonal
Clone: 18F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité