Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPA8 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1B5]

Fournisseur: Abnova
MAB2191
ABNOMAB2191EA 648 EUR InStock
ABNOMAB2191
Anti-HSPA8 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1B5]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against native Hsc70.

Recommended Dilutions: Western Blot: 0.1 ?g/ml; Immunoprecipitation: 5 ?g/ml; Immunohistochemistry: 5 ?g/ml; Immunocytochemistry: 5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: HSPA8
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Birds, Bovine, Chicken, Dog, Guinea Pig, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité