Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hsp90 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC-16]

Fournisseur: Abnova
MAB2198
ABNOMAB2198EA 648 EUR InStock
ABNOMAB2198
Anti-Hsp90 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC-16]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native Hsp90.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: Hsp90
Clonality: Monoclonal
Clone: AC-16
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Birds, Chicken, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité