Anti-Gentamicin Monoclonal Antibody [clone: 26.16]
Fournisseur: Abnova
MAB2227
ABNOMAB2227EA 402 EUR InStock
ABNOMAB2227
Anti-Gentamicin Monoclonal Antibody [clone: 26.16]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Gentamicin.
Type: Primary
Antigen: Gentamicin
Clonality: Monoclonal
Clone: 26.16
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité