Anti-Quinidine Monoclonal Antibody [clone: 13-406.6.1]
Fournisseur: Abnova
MAB2250
ABNOMAB2250EA 402 EUR InStock
ABNOMAB2250
Anti-Quinidine Monoclonal Antibody [clone: 13-406.6.1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Quinidine.
Type: Primary
Antigen: Quinidine
Clonality: Monoclonal
Clone: 13-406.6.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité