Anti-Enrofloxacin Monoclonal Antibody [clone: 7F21G1F71]
Fournisseur: Abnova
MAB2280
ABNOMAB2280EA 402 EUR InStock
ABNOMAB2280
Anti-Enrofloxacin Monoclonal Antibody [clone: 7F21G1F71]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Enrofloxacin.
Recommended Dilutions: ELISA: 1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: Enrofloxacin
Clonality: Monoclonal
Clone: 7F21G1F71
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgM
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité