Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BKV VP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G2]

Fournisseur: Abnova
MAB3204-M23A
ABNOMAB3204-M23AEA 409 EUR InStock
ABNOMAB3204-M23A
Anti-BKV VP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant BKV VP1.

Type: Primary
Antigen: BKV VP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G2
Conjugation:
Epitope: Full-length
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité