Anti-ENG Rat Monoclonal Antibody [clone: MJ7/18]
Fournisseur: Abnova
MAB3250
ABNOMAB3250EA 402 EUR InStock
ABNOMAB3250
Anti-ENG Rat Monoclonal Antibody [clone: MJ7/18]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against native Eng.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 ?g/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: ENG
Clonality: Monoclonal
Clone: MJ7/18
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité