Anti-H2-D2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 28-14-8]
Fournisseur: Abnova
MAB3258
ABNOMAB3258EA 402 EUR InStock
ABNOMAB3258
Anti-H2-D2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 28-14-8]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against H2-D2.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 ?g/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: H2-D2
Clonality: Monoclonal
Clone: 28-14-8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité