Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCGB2A2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 31A5]

Fournisseur: Abnova
MAB3550
ABNOMAB3550EA 1170 EUR InStock
ABNOMAB3550
Anti-SCGB2A2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 31A5]
Anticorps
Rabbit monoclonal antibody raised against full length recombinant SCGB2A2.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:50; Immunohistochemistry: 1:50

Type: Primary
Antigen: SCGB2A2
Clonality: Monoclonal
Clone: 31A5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité