Anti-MFGE8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MFG-06]
Fournisseur: Abnova
MAB3634
ABNOMAB3634EA 402 EUR InStock
ABNOMAB3634
Anti-MFGE8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MFG-06]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native MFGE8.
Type: Primary
Antigen: MFGE8
Clonality: Monoclonal
Clone: MFG-06
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité