Anti-HLAA Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-123]
Fournisseur: Abnova
MAB3854
ABNOMAB3854EA 402 EUR InStock
ABNOMAB3854
Anti-HLAA Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-123]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native HLA Class I.
Type: Primary
Antigen: HLAA
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-123
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité