Anti-LAT Mouse Monoclonal Antibody [clone: LAT-01]
Fournisseur: Abnova
MAB3865
ABNOMAB3865EA 402 EUR InStock
ABNOMAB3865
Anti-LAT Mouse Monoclonal Antibody [clone: LAT-01]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant LAT.
Type: Primary
Antigen: LAT
Clonality: Monoclonal
Clone: LAT-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité