Anti-CMV Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-L-11]
Fournisseur: Abnova
MAB3971
ABNOMAB3971EA 648 EUR InStock
ABNOMAB3971
Anti-CMV Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-L-11]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Cytomegalovirus pp65.
Recommended Dilutions: Recommend dilutions start at 5 ?g/ml.
Type: Primary
Antigen: CMV
Clonality: Monoclonal
Clone: 1-L-11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité