Anti-APOA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 057-10029]
Fournisseur: Abnova
MAB4010
ABNOMAB4010EA 523 EUR InStock
ABNOMAB4010
Anti-APOA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 057-10029]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against APOA1.
Type: Primary
Antigen: APOA1
Clonality: Monoclonal
Clone: 057-10029
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité