Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-IgE Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: BE5]

Fournisseur: Abnova
MAB4492
ABNOMAB4492EA 402 EUR InStock
ABNOMAB4492
Anti-IgE Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: BE5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against IgE.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: IgE
Clonality: Monoclonal
Clone: BE5
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité