Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCGR3B Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-154]

Fournisseur: Abnova
MAB4544
ABNOMAB4544EA 399 EUR InStock
ABNOMAB4544
Anti-FCGR3B Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-154]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native FCGR3B.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 20 ?l in human blood cells 100 ?l in whole blood or 10^6 cells in a suspension)

Type: Primary
Antigen: FCGR3B
Clonality: PE (Phycoerythrin)
Clone: Monoclonal
Conjugation: MEM-154
Epitope:
Host: IgG1
Isotype: Mouse
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité