Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: MEM-55]
Fournisseur: Abnova
MAB4631
ABNOMAB4631EA 399 EUR InStock
ABNOMAB4631
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: MEM-55]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native CD45RB.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 20 ?l in human blood cells 100 ?l in whole blood or 10^6 cells in a suspension)
Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-55
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Non-human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité