Anti-EDN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 403]
Fournisseur: Abnova
MAB4685
ABNOMAB4685EA 1690 EUR InStock
ABNOMAB4685
Anti-EDN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 403]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against EDN1.
Type: Primary
Antigen: EDN1
Clonality: Monoclonal
Clone: 403
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité