Anti-Clostridium botulinum Toxin A SNAP-25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B371M]
Fournisseur: Abnova
MAB4732
ABNOMAB4732EA 1300 EUR InStock
ABNOMAB4732
Anti-Clostridium botulinum Toxin A SNAP-25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B371M]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of Clostridium botulinum Toxin A SNAP-25.
Type: Primary
Antigen: Clostridium botulinum Toxin A SNAP-25
Clonality: Monoclonal
Clone: B371M
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité