Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B200M]

Fournisseur: Abnova
MAB4826
ABNOMAB4826EA 1170 EUR InStock
ABNOMAB4826
Anti-H5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B200M]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of Influenza A Virus Haemagglutinin H5.

Recommended Dilutions: ELISA: detect 10ng of free peptide at 1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: H5
Clonality: Monoclonal
Clone: B200M
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité