Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD58 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-63]

Fournisseur: Abnova
MAB5005
ABNOMAB5005EA 402 EUR InStock
ABNOMAB5005
Anti-CD58 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-63]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native CD58.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:200

Type: Primary
Antigen: CD58
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-63
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité