Anti-HLA-DR+DP Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-136]
Fournisseur: Abnova
MAB5069
ABNOMAB5069EA 402 EUR InStock
ABNOMAB5069
Anti-HLA-DR+DP Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-136]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native HLA-DR+DP.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:400
Type: Primary
Antigen: HLA-DR+DP
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-136
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité