Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NP Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 431]

Fournisseur: Abnova
MAB5468
ABNOMAB5468EA 1430 EUR InStock
ABNOMAB5468
Anti-NP Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 431]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against influenza A virus nucleoprotein

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:5-1:20; Immunohistochemistry: 1:5-1:20

Type: Primary
Antigen: NP
Clonality: Monoclonal
Clone: 431
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité