Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody (SPRD (Spectra Red)) [clone: RVS10]

Fournisseur: Abnova
MAB6080
ABNOMAB6080EA 523 EUR InStock
ABNOMAB6080
Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody (SPRD (Spectra Red)) [clone: RVS10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native TFRC.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 ?l/10^6 cells

Type: Primary
Antigen: TFRC
Clonality: SPRD (Spectra Red)
Clone: Monoclonal
Conjugation: RVS10
Epitope:
Host: IgG1
Isotype: Mouse
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité