Anti-ITGA4 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: PS/2]
Fournisseur: Abnova
MAB6099
ABNOMAB6099EA 399 EUR InStock
ABNOMAB6099
Anti-ITGA4 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: PS/2]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against native Itga4.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0.2 ?g/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: ITGA4
Clonality: Monoclonal
Clone: PS/2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité