Anti-MOMP Mouse Monoclonal Antibody [clone: CL12-671.11.23]
Fournisseur: Abnova
MAB6152
ABNOMAB6152EA 402 EUR InStock
ABNOMAB6152
Anti-MOMP Mouse Monoclonal Antibody [clone: CL12-671.11.23]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Chlamydia trachomatis MOMP.
Type: Primary
Antigen: MOMP
Clonality: Monoclonal
Clone: CL12-671.11.23
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: C. trachomatis
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité