Anti-Aflatoxin Rat Monoclonal Antibody [clone: 2E4]
Fournisseur: Abnova
MAB6373
ABNOMAB6373EA 779 EUR InStock
ABNOMAB6373
Anti-Aflatoxin Rat Monoclonal Antibody [clone: 2E4]
Anticorps
Immunogen: Winstar rats were immunized with Aflatoxin M1 conjugated with BSA
  • Recommended Dilutions: ELISA (100ng)
Specificity:This antibody is reactive to Aflatoxin M1 (AFM1) and Aflatoxin B1 (AFB1), but not reactive to BSA and other irrelevant antigens by ELISA.
Type: Primary
Antigen: Aflatoxin
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité