Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Chondroitin-4-Sulfate Mouse Monoclonal Antibody [clone: BE-123]

Fournisseur: Abnova
MAB6611
ABNOMAB6611EA 1820 EUR InStock
ABNOMAB6611
Anti-Chondroitin-4-Sulfate Mouse Monoclonal Antibody [clone: BE-123]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Chondroitin-4-Sulfate.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000-1:4000; ELISA: 1:400-1:3200; Radio Immunoassay: 1:50-1:6400

Type: Primary
Antigen: Chondroitin-4-Sulfate
Clonality: Monoclonal
Clone: BE-123
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité