Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CACNA1D Mouse Monoclonal Antibody [clone: S48A-9]

Fournisseur: Abnova
MAB6648
ABNOMAB6648EA 779 EUR InStock
ABNOMAB6648
Anti-CACNA1D Mouse Monoclonal Antibody [clone: S48A-9]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant Cacna1d.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1-10 ?g/ml; Immunohistochemistry: 0.1-1.0 ?g/ml; Immunocytochemistry: 0.1-1.0 ?g/ml; Immunofluorescence: 1.0-10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: CACNA1D
Clonality: Monoclonal
Clone: S48A-9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité