Anti-Mycoplasma bovis Mouse Monoclonal Antibody [clone: MY10-168.5]
Fournisseur: Abnova
MAB8329
ABNOMAB8329EA 399 EUR InStock
ABNOMAB8329
Anti-Mycoplasma bovis Mouse Monoclonal Antibody [clone: MY10-168.5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Mycoplasma bovis.
Type: Primary
Antigen: Mycoplasma bovis
Clonality: Monoclonal
Clone: MY10-168.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bacteria
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité