Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-IL1R1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IL1-31-113.1.1]

Fournisseur: Abnova
MAB8355
ABNOMAB8355EA 648 EUR InStock
ABNOMAB8355
Anti-IL1R1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IL1-31-113.1.1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial IL-1 receptor.

Recommended Dilutions: ELISA: 5 ?g/ml Radio Immunoassay: 20-30 ng/ml; Immunohistochemistry: 10-100 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: IL1R1
Clonality: Monoclonal
Clone: IL1-31-113.1.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité