Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STX1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: SP8]

Fournisseur: Abnova
MAB8435
ABNOMAB8435EA 523 EUR InStock
ABNOMAB8435
Anti-STX1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: SP8]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native STX1A.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000; Immunohistochemistry: 1:1000

Type: Primary
Antigen: STX1A
Clonality: Monoclonal
Clone: SP8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Hamster, Human, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité