Bovine mucin (from Submaxillary glands)
Fournisseur: Abnova
P5239
ABNOP5239EA 133 EUR InStock
ABNOP5239
Bovine mucin (from Submaxillary glands)
Protéines et Peptides
Native protein purified from bovine submaxillary gland used as a enzyme substrate.
Mucins are the glycoproteins in epithelial mucous secretions, their high viscosity provide protective function to the epithelial cell. Suitable as a substrate for neuraminidase.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité