Anti-TLX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB0355
ABNOPAB0355EA 523 EUR InStock
ABNOPAB0355
Anti-TLX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TLX1.
Type: Primary
Antigen: TLX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité