Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AUP1 Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: Abnova
PAB0753
ABNOPAB0753EA 402 EUR InStock
ABNOPAB0753
Anti-AUP1 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Sheep polyclonal antibody raised against synthetic peptide of AUP1.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:500-1:6000; Western Blot: 1:500-1:6000

Type: Primary
Antigen: AUP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité