Anti-T Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB10352
ABNOPAB10352EA 779 EUR InStock
ABNOPAB10352
Anti-T Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against Phosphothreonine.
Recommended Dilutions: ELISA: 0.5 ?g/ml; Western Blot: 2.0 ?g/ml; Immunoprecipitation: 10.0 ?g/mg sample)
Type: Primary
Antigen: T
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité