Anti-IgG Rabbit Monoclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abnova
PAB10542
ABNOPAB10542EA 423 EUR InStock
ABNOPAB10542
Anti-IgG Rabbit Monoclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Rabbit anti-dog IgG recognizes dog IgG F(ab')2 fragment. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Biotin.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: F(ab')2
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité