Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Rabbit Monoclonal Antibody (Texas Red®)

Fournisseur: Abnova
PAB10677
ABNOPAB10677EA 419 EUR InStock
ABNOPAB10677
Anti-IgG Rabbit Monoclonal Antibody (Texas Red®)
Anticorps
Rabbit anti-horse IgG recognizes horse IgG F(c) fragment. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Texas Red.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: F(c)
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Horse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité