Anti-IgG Goat Monoclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abnova
PAB10694
ABNOPAB10694EA 264 EUR InStock
ABNOPAB10694
Anti-IgG Goat Monoclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Goat anti-human IgG recognizes human IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Biotin.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité